Merck
BDPH9BCDF36A
Bide Pharmatech
3-(Oxolan-3-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Synonim(y):
3-tetrahydro-3-furanyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H11O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF36A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c8-7-3-6(9-10-7)5-1-2-11-4-5/h3,5H,1-2,4H2,(H3,8,9,10)
Inchi Key
IFFLWHXSAKIHCW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)