Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDF3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCDF3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Inchi Key
VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
