Merck
BDPH9BCDF429
Bide Pharmatech
Diisopropylphosphine oxide
Synonim(y):
diisopropylphosphine oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H15O1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF429 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H15OP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6,8H,1-4H3
Inchi Key
IIMMUGHVUGOROK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)