Merck
BDPH9BCDF4EB
Bide Pharmatech
((4-Bromophenyl)ethynyl)triisopropylsilane
Synonim(y):
((4-bromophenyl)ethynyl)triisopropylsilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H25Br1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF4EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H25BrSi/c1-13(2)19(14(3)4,15(5)6)12-11-16-7-9-17(18)10-8-16/h7-10,13-15H,1-6H3
Inchi Key
PTRSRXSVQYRPGE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)