Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF5AB

Bide Pharmatech

Pyrazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde

Synonim(y):

pyrazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF5AB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-6H

Inchi Key

HPALNHOPSODBEP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

PALE-YELLOW SOLID

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów