Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF5F7

Bide Pharmatech

(2-Bromo-3-methylphenyl)boronic acid

Synonim(y):

(2-bromo-3-methylphenyl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8O2Br1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.85
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF5F7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H8BBrO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3

Inchi Key

BWUUIUQTUYDPNF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów