Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF69A

Bide Pharmatech

4-(tert-Butyl)-2-methylphenol

Synonim(y):

4-tert-butyl-2-methylphenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDF69A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF69A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H16O/c1-8-7-9(11(2,3)4)5-6-10(8)12/h5-7,12H,1-4H3

Inchi Key

SNKLPZOJLXDZCW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Pale-yellow Solid or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów