Merck
BDPH9BCDF6CA
Bide Pharmatech
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Synonim(y):
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11N3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF6CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9N3.2ClH/c1-8-4-5(2-6)3-7-8;;/h3-4H,2,6H2,1H3;2*1H
Inchi Key
SELNOTDIMASHQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)