Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF7B8

Bide Pharmatech

1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine

Synonim(y):

1-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H5N3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF7B8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H5F2N3/c5-4(6)9-2-3(7)1-8-9/h1-2,4H,7H2

Inchi Key

JYZVNUKJBUJJIK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów