Merck
BDPH9BCDF80B
Bide Pharmatech
N-(4-Chlorophenyl)-2-chloroacetamide
Synonim(y):
2-chloro-N-(4-chlorophenyl)acetamide
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDF80B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O1N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF80B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO/c9-5-8(12)11-7-3-1-6(10)2-4-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
Inchi Key
UDRCRMHFHHTVSN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)