Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF81E

Bide Pharmatech

1-Boc-4-formylindoline

Synonim(y):

tert-butyl 4-formyl-1-indolinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H17O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF81E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-7-11-10(9-16)5-4-6-12(11)15/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3

Inchi Key

FEAIDQMPFVVRKA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów