Merck
BDPH9BCDF86E
Bide Pharmatech
2-((2-Methylallyl)oxy)benzaldehyde
Synonim(y):
2-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF86E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-9(2)8-13-11-6-4-3-5-10(11)7-12/h3-7H,1,8H2,2H3
Inchi Key
JMLPELHBEYALIG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)