Merck
BDPH9BCDF8DC
Bide Pharmatech
2'-Iodo-2,2'',4,4'',6,6''-hexamethyl-1,1':3',1''-terphenyl
Synonim(y):
2'-iodo-2,2'',4,4'',6,6''-hexamethyl-1,1':3',1''-terphenyl
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H25I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.37
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF8DC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H25I/c1-14-10-16(3)22(17(4)11-14)20-8-7-9-21(24(20)25)23-18(5)12-15(2)13-19(23)6/h7-13H,1-6H3
Inchi Key
RKSKTQRJUVVQHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)