Merck
BDPH9BCDF91C
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-(3-fluorophenoxy)pyridine
Synonim(y):
5-bromo-2-(3-fluorophenoxy)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H7O1N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF91C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H7BrFNO/c12-8-4-5-11(14-7-8)15-10-3-1-2-9(13)6-10/h1-7H
Inchi Key
IGNBVJSHHGWJMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)