Merck
BDPH9BCDF960
Bide Pharmatech
Methyl 3-hydroxycyclopentanecarboxylate
Synonim(y):
methyl 3-hydroxycyclopentanecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF960 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
Inchi Key
ASZRODBLMORHAR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)