Produkt BDPH9BCDF9AB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-2-5-3-6(9(14)15)4-7(11)8(5)16-10(12)13/h3-4,10H,2H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
YYEPUFCJEGERQT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
