Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF9DF

Bide Pharmatech

Ethyl 4-(5-formylfuran-2-yl)benzoate

Synonim(y):

ethyl 4-(5-formyl-2-furyl)benzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF9DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H12O4/c1-2-17-14(16)11-5-3-10(4-6-11)13-8-7-12(9-15)18-13/h3-9H,2H2,1H3

Inchi Key

UWLKFGFYBKJASW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów