Merck
BDPH9BCDFA2D
Bide Pharmatech
(2-Methylbenzo[d]thiazol-5-yl)boronic acid
Synonim(y):
2-methyl-1,3-benzothiazol-5-ylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O2N1S1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFA2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8BNO2S/c1-5-10-7-4-6(9(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4,11-12H,1H3
Inchi Key
XFPZHJXTRXAWAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)