Merck
BDPH9BCDFAAA
Bide Pharmatech
(2,3-Difluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Synonim(y):
(2,3-difluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDFAAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H13F2NO.ClH/c13-10-3-1-2-9(11(10)14)12(16)8-4-6-15-7-5-8;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
Inchi Key
GKURTJIGSLFJOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)