Merck
BDPH9BCDFAEE
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
Synonim(y):
5-bromo-3-iodo-2-pyridinyl methyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O1N1Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFAEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5BrINO/c1-10-6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
Inchi Key
ZKVDYKJRRHTPLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)