Merck
BDPH9BCDFB28
Bide Pharmatech
(5-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
Synonim(y):
5-methyl-2-pyridinylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O2N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.95
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFB28 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(7(9)10)8-4-5/h2-4,9-10H,1H3
Inchi Key
VDRIXWWGBDNWCM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)