Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFB87

Bide Pharmatech

1-Cyclopentyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one

Synonim(y):

1-cyclopentyl-2,2,2-trifluoroethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H9O1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFB87 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Inchi Code

1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)6(11)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2

Inchi Key

RLJGNALMBCVVLZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów