Merck
BDPH9BCDFBB9
Bide Pharmatech
5-Methylpyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Synonim(y):
5-methyl-2,3-pyrazinedicarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFBB9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c1-3-2-8-4(6(10)11)5(9-3)7(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
ZSVGGGCOTVOOSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)