Merck
BDPH9BCDFBC5
Bide Pharmatech
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine
Synonim(y):
5'-phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H19N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFBC5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H19N/c25-24-13-11-20(12-14-24)23-16-21(18-7-3-1-4-8-18)15-22(17-23)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H,25H2
Inchi Key
MSSVJLBZMVKSHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Greyish yellow red
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)