Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFBC7

Bide Pharmatech

2-Chloro-4-(methoxymethyl)pyrimidine

Synonim(y):

2-chloro-4-(methoxymethyl)pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H7O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFBC7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7ClN2O/c1-10-4-5-2-3-8-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3

Inchi Key

LKOWHMGUHBHEDI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Solid or liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów