Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFBE2

Bide Pharmatech

1-Bromo-3,5-diethylbenzene

Synonim(y):

1-bromo-3,5-diethylbenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDFBE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFBE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H13Br/c1-3-8-5-9(4-2)7-10(11)6-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3

Inchi Key

GJZCXWCBZPSQEV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów