Merck
BDPH9BCDFC60
Bide Pharmatech
Cyclopropyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Synonim(y):
cyclopropyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFC60 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12F3N/c12-11(13,14)9-3-1-2-8(6-9)10(15)7-4-5-7/h1-3,6-7,10H,4-5,15H2
Inchi Key
NSVKYISBQIIXQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)