Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFCA4

Bide Pharmatech

4-((8-Aminooctyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride

Synonim(y):

4-((8-aminooctyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C21H29O4N4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.94
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFCA4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C21H28N4O4.ClH/c22-12-5-3-1-2-4-6-13-23-15-9-7-8-14-18(15)21(29)25(20(14)28)16-10-11-17(26)24-19(16)27;/h7-9,16,23H,1-6,10-13,22H2,(H,24,26,27);1H

Inchi Key

HLOLYBRNISBSJC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów