Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFCD8

Bide Pharmatech

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid

Synonim(y):

4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDFCD8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H4O2F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFCD8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)

Inchi Key

WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów