Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFCEF

Bide Pharmatech

4-Bromophenyl 2-chloroacetate

Synonim(y):

4-bromophenyl 2-chloroacetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O2Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.49
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFCEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6BrClO2/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-8(11)5-10/h1-4H,5H2

Inchi Key

IIGDPPSONJMDRQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów