Merck
BDPH9BCDFD42
Bide Pharmatech
Diisopropyl Sulfate
Synonim(y):
diisopropyl sulfate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDFD42 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H14O4S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD42 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H14O4S/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Inchi Key
HWBLTYHIEYOAOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to light yellow liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)