Merck
BDPH9BCDFD53
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indole-3-carboxylate
Synonim(y):
methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indole-3-carboxylate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDFD53 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7O2N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD53 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H7BrFNO2/c1-15-10(14)6-4-13-9-3-8(12)7(11)2-5(6)9/h2-4,13H,1H3
Inchi Key
WNEWBCYCMPFEBA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)