Merck
BDPH9BCDFD61
Bide Pharmatech
1,4-Diiodobenzene
Synonim(y):
1,4-diiodobenzene
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDFD61 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.91
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD61 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Inchi Key
LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
131-133C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)