Merck
BDPH9BCDFD67
Bide Pharmatech
Diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Synonim(y):
diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDFD67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H14O4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-3-14-7(12)5-9(10,11)6-8(13)15-4-2/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
OJVISWAFWNHSSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)