Merck
BDPH9BCDFD69
Bide Pharmatech
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine
Synonim(y):
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD69 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Inchi Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)