Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFDBB

Bide Pharmatech

3,4-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde

Synonim(y):

3,4-dichloro-2-fluorobenzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDFDBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H3O1Cl2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFDBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H3Cl2FO/c8-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)9/h1-3H

Inchi Key

BAJUBGNFUBFAEF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów