Merck
BDPH9BCDFDC3
Bide Pharmatech
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonim(y):
1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFDC3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2O3/c9-4-3-8-5(6(10)11)1-2-7-8/h1-2,9H,3-4H2,(H,10,11)
Inchi Key
MFJWLLZSAKKBGA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)