Przejdź do
BDPH9BCDFDE0
Bide Pharmatech
2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
Synonim(y):
2-bromo-4-(bromomethyl)-1,3-thiazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H3N1Br2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.95
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H3Br2NS/c5-1-3-2-8-4(6)7-3/h2H,1H2
Inchi Key
PUUHOIJJZAGFNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)