Merck
BDPH9BCDFE7E
Bide Pharmatech
2-Fluorophenylisocyanate
Synonim(y):
1-fluoro-2-isocyanatobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFE7E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Inchi Key
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)