Merck
BDPH9BCDFEEF
Bide Pharmatech
tert-Butyl 7-hydroxyheptanoate
Synonim(y):
tert-butyl 7-hydroxyheptanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFEEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H22O3/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9-12/h12H,4-9H2,1-3H3
Inchi Key
PKTFZBMGJHDRNG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)