Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCDFF0E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3
Inchi Key
CXHZBZISUMOZPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
