Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFF47

Bide Pharmatech

Cyclohexanecarboxaldehyde

Synonim(y):

cyclohexanecarbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDFF47 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H12O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFF47 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2

Inchi Key

KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Danger

pictograms

FlameExclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów