Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDFFFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCDFFFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3ClFN3O2/c8-5-3(9)4-2(1-10-5)6(13)12-7(14)11-4/h1H,(H2,11,12,13,14)
Inchi Key
UQERDTKJRJNCHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
