Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFFFF

Bide Pharmatech

1-(Pyridin-4-yl)butane-1,3-dione

Synonim(y):

1-(4-pyridinyl)-1,3-butanedione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFFFF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H9NO2/c1-7(11)6-9(12)8-2-4-10-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3

Inchi Key

BZZPMCZQQJWNTB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów