Merck
BDPH9BCE01EA
Bide Pharmatech
2-Methylpyridine-4-sulfonyl chloride
Synonim(y):
2-methyl-4-pyridinesulfonyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCE01EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-5-4-6(2-3-8-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
YEVNZFBCVWXEBS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)