Merck
BDPH9BCE021A
Bide Pharmatech
3-Methylbenzothiophene
Synonim(y):
3-methyl-1-benzothiophene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCE021A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Inchi Key
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless - yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)