Przejdź do
BDPH9BCE0488
Bide Pharmatech
4-(2-Hydroxyethyl)benzene-1-sulfonamide
Synonim(y):
4-(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11O3N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2,(H2,9,11,12)
Inchi Key
RYKHXKKLCRPAJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)