Merck
BDPH9BCE07BC
Bide Pharmatech
Triphenylsulfonium hydroxide
Synonim(y):
triphenylsulfonium hydroxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H16O1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.39
MDL number:
Produkt BDPH9BCE07BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H15S.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H2/q+1;/p-1
Inchi Key
KOFQUBYAUWJFIT-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)