Merck
BDPH9BCE094E
Bide Pharmatech
3-(Methyl(phenyl)amino)propanoic acid hydrochloride
Synonim(y):
3-(methylanilino)propanoic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCE094E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11(8-7-10(12)13)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,13);1H
Inchi Key
MBLOJVFMUQAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)