Przejdź do
BDPH9BCE0BDA
Bide Pharmatech
(2,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
Synonim(y):
2,4-dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O3Cl2F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.82
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H4BCl2F3O3/c9-4-2-5(10)6(16-7(11,12)13)1-3(4)8(14)15/h1-2,14-15H
Inchi Key
VERJOIRDTSZURH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
pcodes
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)